Learn More
Buerkle™ Fórceps, acero inoxidable, afilados, rectos
Los fórceps, de acero inoxidable, afilados y rectos, son ideales para su uso en laboratorios. Los extremos puntiagudos con una estructura interna acanalada garantizan un manejo fiable de diferentes muestras. El mango acanalado ofrece un buen agarre.
Marca: Buerkle™ 5386-0204
5.08 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Acero inoxidable (1,4301)
- Los extremos puntiagudos con una estructura interna acanalada garantizan un manejo fiable de diferentes muestras
- El mango acanalado ofrece un buen agarre
- Adecuados para su uso en trabajos de gran precisión en química, la industria farmacéutica, cosmética y de alimentos y bebidas
Especificaciones
Afilada, recta | |
Afilada, recta | |
Acero inoxidable (1,4301) | |
Forceps | |
Pinzas |
1 | |
6,30 in | |
160 mm | |
Alimentos | |
Standard |