Learn More
Julabo™ Forcing Test Refrigerated Heating Circulating Bath
Programmable to 10 program steps, and with adjustable pump stages
Marca: Julabo™ 9162638
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- VFD comfort display
- Keypad for setpoints, warning/safety values and menu functions
- PID3 cascade temperature control
- ATC3 Three point calibration
- Pt100 External sensor connection for measurement and control
- Smart pump, electronically adjustable pump stages
- Early warning system for low liquid level (DBGM 203 06 059.8)
- Adjustable high temperature cutout, visible via display
- RS232 interface for online communication
- Integrated programmer for 10 program steps
- ACC Active Cooling Control
- Available voltage versions: 230V/50Hz
Especificaciones
Clasificación III (FL) según DIN 12876-1 | |
Acero inoxidable | |
± 0,03 °C | |
35.05 cm | |
26.9 cm | |
115 V 60 Hz 9/14 A | |
9/14 A |
De 5 °C a 40 °C | |
FP38-ME | |
43.9 cm | |
82.04 cm | |
102.5 kg | |
115 V | |
60 Hz |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
Julabo™ Forcing Test Refrigerated Heating Circulating Bath > Range: -20 to 80deg.C
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido