Learn More
Thermo Scientific™ Incubadoras de CO2 Forma™ Steri-Cult™
Realice cultivos de gran volumen con un alto control de la contaminación con estas incubadoras de CO2 apilables, que incorporan controles por microprocesador.
Marca: Thermo Scientific™ 3308
21732.20 EUR hasta el 2024-12-15
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
Realice cultivos de gran volumen con un alto control de la contaminación con estas incubadoras de CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ apilables. Esta incubadora combina los componentes más avanzados disponibles en una única incubadora: sensor de CO2, controles precisos por microprocesador, control activo de la humedad, filtrado de aire HEPA y capacidad de descontaminación a alta temperatura.
Rendimiento
- Función de esterilización a alta temperatura a 140 °C, con una duración de 14 h
- Sistema de caudal de aire optimizado sin interferencia con muestras ni función de incubación.
- Opción de sistemas de filtración COV integrados para eliminar vapores orgánicos volátiles.
- Filtración de aire HEPA en cámara que elimina las partículas de forma constante para garantizar condiciones de calidad de clase 100.
- Ciclo de esterilización a 140 °C bajo demanda que elimina la contaminación de las superficies internas.
- Alarma sonora que se activa en caso de apertura de puerta delantera durante el ciclo, o bien cuando la temperatura alcanza los 60 °C o más.
- Código de acceso para evitar el inicio accidental del ciclo.
Control por microprocesador
- Centro de mensajes alfanuméricos que muestra con claridad la temperatura, CO2 y HR
- Alarmas sonoras/visuales con botón de silencio
- Ajustes de temperatura, exceso de temperatura, CO2 y HR
- Activación/desactivación de alarmas sonoras configurables, código de acceso, recordatorio de cambio de filtro HEPA, contactos de alarma a distancia, seguimiento de temperatura baja y alarmas de niveles de CO2 y HR altos y bajos.
Estructura
- Interior de acero inoxidable pulido con esquinas redondeadas
- Estantes y soportes de acero inoxidable, robustos y extraíbles sin herramientas
- Filtros microbianos en la entrada de gas, la toma de muestras y la tapa del frasco de llenado de agua
- Junta de puerta interior extraíble para su limpieza que garantiza un cierre hermético
Especificaciones
8,2 pies cúb. | |
4-20mA opcional | |
232,2 L | |
Del 0 al 20 % | |
LED | |
Ninguno | |
Ambiente +5 °C a 50 °C | |
Depósito de humedad exterior | |
27 x 35 x 39,4 pulg (68,6 x 88,9 x 100,1 cm) | |
230 V, 50/60 Hz |
UL, cUL, CE | |
Una incubadora de 232 l | |
Acero inoxidable pulido | |
Sensor de IR | |
Acero inoxidable | |
Controlable al 95% | |
Incubadoras de CO2 | |
20,6 x 20,8 x 32,8 pulg (52,3 x 52,8 x 83,8 cm) | |
330 lb | |
230 V |