Learn More
Thermo Scientific™ Incubadoras de CO2 Forma™ Steri-Cult™
Realice cultivos de gran volumen con un alto control de la contaminación con estas incubadoras de CO2 apilables, que incorporan controles por microprocesador.
26582.25€ - 28069.65€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | UL, cUL, CE |
---|---|
Salidas de datos | 4-20mA opcional |
Material de la cámara | Acero inoxidable pulido |
Intervalo de concentración de CO2 | Del 0 al 20 % |
Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de IR |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Requisitos eléctricos | Tecnología del sensor de CO2 | Material de la cámara | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Requisitos eléctricos | Tecnología del sensor de CO2 | Material de la cámara | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10123532
|
Thermo Scientific™
3311 |
322,8 L | 230 V, 50/60 Hz | Sensor de IR | Acero inoxidable pulido |
28069.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10103392
|
Thermo Scientific™
3308 |
232,2 L | 230 V, 50/60 Hz | Sensor de IR | Acero inoxidable pulido |
26582.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Realice cultivos de gran volumen con un alto control de la contaminación con estas incubadoras de CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ apilables. Esta incubadora combina los componentes más avanzados disponibles en una única incubadora: sensor de CO2, controles precisos por microprocesador, control activo de la humedad, filtrado de aire HEPA y capacidad de descontaminación a alta temperatura.
Prestaciones
- Función de esterilización a alta temperatura a 140 °C, con una duración de 14 h
- Sistema de caudal de aire optimizado sin interferencia con muestras ni función de incubación.
- Opción de sistemas de filtración COV integrados para eliminar vapores orgánicos volátiles.
- Filtración de aire HEPA en cámara que elimina las partículas de forma constante para garantizar condiciones de calidad de Clase 100.
- Ciclo de esterilización a 140 °C bajo demanda que elimina la contaminación de las superficies internas.
- Alarma sonora que se activa en caso de apertura de puerta delantera durante el ciclo, o bien cuando la temperatura alcanza los 60 °C (140 °F) o más.
- Código de acceso para evitar el inicio accidental del ciclo.
Control por microprocesador
- Centro de mensajes alfanuméricos que muestra con claridad la temperatura, CO2 y HR
- Alarmas sonoras/visuales con botón de silencio
- Ajustes de temperatura, exceso de temperatura, CO2 y HR
- Activación/desactivación de alarmas sonoras configurables, código de acceso, recordatorio de cambio de filtro HEPA, contactos de alarma a distancia, seguimiento de temperatura baja y alarmas de niveles de CO2 y HR altos y bajos.
Estructura
- Interior de acero inoxidable pulido con esquinas redondeadas
- Estantes y soportes de acero inoxidable, robustos y extraíbles sin herramientas
- Filtros microbianos en la entrada de gas, la toma de muestras y la tapa del frasco de llenado de agua
- Junta de puerta interior extraíble para su limpieza que garantiza un cierre hermético
Especificaciones
UL, cUL, CE | |
Acero inoxidable pulido | |
Sensor de IR | |
Acero inoxidable | |
Controlable al 95% | |
Incubadoras de CO2 |
4-20mA opcional | |
Del 0 al 20 % | |
LED | |
Ninguno | |
Ambiente +5 °C a 50 °C | |
Depósito de humedad exterior |