Learn More
Formamida, 99,6 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10627401
Formamida, 99,6 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10627401
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10627401
Marca: Thermo Scientific Acros 423741000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
EcoSafPak™ es un sistema de embalaje respetuoso con el medio ambiente fabricado con material 100 % reciclable por un proveedor certificado por SFI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-12-7
Fórmula molecular CH3NO
Peso molecular (g/mol) 45.04
Número MDL MFCD00007941
Clave InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
Nombre IUPAC formamida
SMILES NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formamide
Punto de fusión 2.0°C to 3.0°C
Densidad 1.56 (Air = 1.0)
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4460 to 1.4480 (20°C, 589nm)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.6%
Fórmula lineal HCONH2
Presión de vapor Vapor Pressure: 0.08mbar at 20°C
Beilstein 02, 26
Fieser 01,402; 02,201; 03,147
Índice Merck 15, 4265
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.04
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0450690 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number423745000,423741000,423740010
Número de loteB0537354 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number423745000,423741000,423740010
Número de loteA0413269 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number423745000,423741000,423740010
Número de loteA0412327 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number423745000,423741000,423740010
Número de loteA0375830 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/03/2022 Catalog Number423745000,423741000,423740010
compliance-icons
Nombre del producto
  • Formamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Formamida, 99,6 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >