Learn More
Formamida, grado de espectrofotometría, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Formamide is used in the synthesis of medicine, animal glue and other organic compound. It is also used as a solvent which ionizes water-insoluble compounds. It is used as a softening agent for paper and fiber. It is widely used in the fields of the spice, dye, plastic as well as textile industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Formamide |
Punto de fusión | 2°C |
Color | Incolora |
Densidad | 1.134 g/mL |
Punto de ebullición | 210°C |
Cantidad | 4 x 500 mL |
Temperatura de inflamación | 154°C (310°F) |
Olor | Ammonia-like |
Forma física | Líquido |
Índice de refracción | 1.4475 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0453479 | Certificado de análisis | 11/01/2024 | 044066.AE,044066.AY,044066.AP |
A0442055 | Certificado de análisis | 24/11/2022 | 044066.AY,044066.AP |
10243604 | Certificado de análisis | 23/09/2022 | 044066.AY,044066.AP |
10240049 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | 044066.AY,044066.AP |
10237114 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 044066.AY,044066.AP |