Learn More
Poulten Graf™ Jeringa con punta Luer-Tip de vidrio Fortuna™ Optima™
Excelentes para la industria farmacéutica, cosmética y biotecnológica. Las jeringas de punta Luer totalmente de vidrio Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ están disponibles con un pistón intercambiable.
14.60€ - 24.40€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE EN 46001 |
Material | Borosilicate Glass |
Descripción | Graduación en ámbar |
Tipo de producto | Jeringa de vidrio de punta Luer-Tip |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10281771
|
Poulten Graf™
7 10237 |
10 ml |
24.40€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10405461
|
Poulten Graf™
7 10227 |
2 ml |
14.60€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10333661
|
Poulten Graf™
7 10233 |
5 ml |
15.95€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Cumple con las normas CE e EN 46001.
- Esterilizables en autoclave a 134 °C
- Fabricadas con vidrio Durobax™
- Con graduación permanente en ámbar
- Resistente a ácidos y álcalis
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Borosilicate Glass | |
Jeringa de vidrio de punta Luer-Tip | |
Punta Luer |
CE EN 46001 | |
Graduación en ámbar | |
1 por unidad | |
Sí |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Poulten Graf™ Jeringa con punta Luer-Tip de vidrio Fortuna™ Optima™