Learn More
VACUUBRAND™ Anillo de sellado FPM
Marca: VACUUBRAND™ 20660130
6.46 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
FPM | |
1 unidad | |
Junta de estanqueidad |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
VACUUBRAND™ Anillo de sellado FPM > Material: FPM
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur