Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster para autoclave y aplicaciones criogénicas para M710
Etiquetas FreezerBondz para la impresora de etiquetas M710
Marca: Brady™ 311990
133.00 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21731" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se pueden aplicar sobre superficies congeladas, incluidas las de cristal y polipropileno, almacenadas en nitrógeno líquido
- Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a los disolventes y buen rendimiento con temperaturas altas/bajas de -196 °C a 100 °C
Especificaciones
ASTM D 1000, ASTM G 155 | |
None | |
Mate | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M710, BMP71 | |
-196 °C | |
Rectángulo | |
-196°C a +130°C | |
0.065 mm | |
0,6 in | |
41.28 mm |
Permanent Acrylic | |
White | |
Label | |
Single-side Printable | |
Etiqueta criogénica | |
Identificación general, etiquetado de laboratorio | |
1 Label | |
500 etiquetas | |
-320°F to +266°F | |
0,0026 in | |
15.24 x 41.28 mm | |
1.63 in. | |
41.28 mm |