Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster para autoclave y aplicaciones criogénicas para M710
Etiquetas FreezerBondz para la impresora de etiquetas M710
59.15€ - 152.00€
Specifications
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
---|---|
Recubrimiento | None |
Color | White |
Acabado | Mate |
Formato | Label |
Product Code | Brand | Certificaciones/conformidad | Dimensions (LxW) | Forma | Grosor (métrico) | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Certificaciones/conformidad | Dimensions (LxW) | Forma | Grosor (métrico) | Price | Quantity & Availability | ||
17857934
|
Brady™
311981 |
ASTM D 1000 | 9.53 x 25.4 mm | Rectángulo | 0.081 mm |
82.85€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17837934
|
Brady™
311982 |
ASTM D 1000 | 12.7 x 25.4 mm | Rectángulo | 0.081 mm |
94.85€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17827984
|
Brady™
311978 |
ASTM D 1000 | 12.7 x 25.4 mm | Rectangle with Circle | 0.081 mm |
103.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17818024
|
Brady™
311990 |
ASTM D 1000, ASTM G 155 | 15.24 x 41.28 mm | Rectángulo | 0.065 mm |
152.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17828094
|
Brady™
311984 |
ASTM D 1000 | 25.4 x 25.4 mm | Square | 0.081 mm |
59.15€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17817944
|
Brady™
311991 |
ASTM D 1000 | 25.4 x 48.26 mm | Rectángulo | 0.081 mm |
60.30€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Description
- Se pueden aplicar sobre superficies congeladas, incluidas las de cristal y polipropileno, almacenadas en nitrógeno líquido
- Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a los disolventes y buen rendimiento con temperaturas altas/bajas de -196 °C a 100 °C
Specifications
Permanent Acrylic | |
White | |
Label | |
Single-side Printable | |
Etiqueta criogénica | |
Identificación general, etiquetado de laboratorio | |
1 Label |
None | |
Mate | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M710, BMP71 | |
-196 °C |