Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster para autoclave y aplicaciones criogénicas para M710
Etiquetas FreezerBondz para la impresora de etiquetas M710
Marca: Brady™ 311981
55.92 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21731" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se pueden aplicar sobre superficies congeladas, incluidas las de cristal y polipropileno, almacenadas en nitrógeno líquido
- Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a los disolventes y buen rendimiento con temperaturas altas/bajas de -196 °C a 100 °C
Especificaciones
ASTM D 1000 | |
None | |
Mate | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M710, BMP71 | |
-196 °C | |
Rectángulo | |
De -196 °C a +110 °C | |
0.081 mm | |
0,375 in | |
25.4 mm |
Permanent Acrylic | |
White | |
Label | |
Single-side Printable | |
Etiqueta criogénica | |
Identificación general, etiquetado de laboratorio | |
1 Label | |
500 etiquetas | |
-320°F to +230°F | |
0.0032 in. | |
9.53 x 25.4 mm | |
1 in | |
25.4 mm |