Learn More
Brady™ Etiquetas criogénicas FreezerBondz™ ultrafinas de poliéster
Etiquetado de superficies curvadas de laboratorio como, por ejemplo, tubos, viales y varillas criogénicas con las etiquetas de poliéster B-492 ultrafinas. Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas de Brady portátil y duradera.
Marca: Brady™ 170892
101.82 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Producto especializado: ideal para el uso en laboratorios sobre superficies curvadas, como, por ejemplo, tubos de ensayo, viales y pipetas
- Producto duradero: resistencia a los productos químicos, la abrasión y las temperaturas extremas, incluido el almacenamiento en nitrógeno líquido
- Producto adhesivo: fabricado en adhesivo acrílico permanente que ofrece una fijación firme en superficies curvadas suaves como, por ejemplo, el cristal y el polipropileno
- Producto certificado: cumple la Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE (enmienda 2015/863)
- Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Mate | |
Polyester | |
Labels | |
Identificación general, etiquetado de laboratorio | |
180 Labels/Cartridge | |
0.0032 in. | |
1 in | |
2.3 cm |
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Black on White | |
Die-cut | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
BMP51, M511 | |
-320°F to +230°F | |
1 x 0.9 in. | |
0,9 in | |
0.5 in. |