Learn More
Brady™ Etiquetas FreezerBondz ultrafinas de poliéster, para uso criogénico, para las impresoras M610, M611 y BMP61
Los duraderos marcadores de poliéster FreezerBondz™ (B-492) se han diseñado para aplicaciones de identificación en laboratorios, como viales, centrifugadoras, tubos, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos.
Marca: Brady™ 174097
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los duraderos marcadores de poliéster FreezerBondz™ (B-492) se han diseñado para aplicaciones de identificación en laboratorios, como viales, centrifugadoras, tubos, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos.
- Se pueden aplicar sobre superficies congeladas, incluidas las de cristal y polipropileno, almacenadas en nitrógeno líquido
- Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a los disolventes y buen rendimiento con temperaturas altas/bajas de -196 a 100°C (de -320 a 212°F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
- Para imprimir este material se requiere una cinta. Utilice el número de referencia M61-R6410
Especificaciones
Not Autoclavable | |
M6-205-492 | |
None | |
Mate | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
250 etiquetas | |
-320°F to +230°F | |
0.0032 in. | |
1.625 x 0.6 in. | |
0,6 in | |
41.28 mm | |
9.53 mm |
ASTM D 1000 | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Identificación general, etiquetado de laboratorio | |
No | |
Rectángulo | |
De -196 °C a +110 °C | |
0.081 mm | |
1,625 in | |
15.24 mm | |
0,375 in |