Learn More
Brady™ Etiquetas FreezerBondz ultrafinas de poliéster, para uso criogénico, para las impresoras M610, M611 y BMP61
Los duraderos marcadores de poliéster FreezerBondz™ (B-492) se han diseñado para aplicaciones de identificación en laboratorios, como viales, centrifugadoras, tubos, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos.
77.50€ - 167.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000 |
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Recubrimiento | None |
Color | White |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Dimensions (LxW) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Dimensions (LxW) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17888304
|
Brady™
174076 |
0,375 in | 0.5 x 1 in. | Rectángulo |
89.40€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17888234
|
Brady™
174097 |
0,375 in | 1.625 x 0.6 in. | Rectángulo |
167.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17899164
|
Brady™
174107 |
0,375 in | 0.375 x 0.375 in. | Round |
77.50€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17868364
|
Brady™
174110 |
0,5 in | 0.5 x 0.5 in. | Round |
88.55€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17828374
|
Brady™
174114 |
0,375 in | 0.375 x 1 in. | Rectangle with Circle |
89.40€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Los duraderos marcadores de poliéster FreezerBondz™ (B-492) se han diseñado para aplicaciones de identificación en laboratorios, como viales, centrifugadoras, tubos, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos.
- Se pueden aplicar sobre superficies congeladas, incluidas las de cristal y polipropileno, almacenadas en nitrógeno líquido
- Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a los disolventes y buen rendimiento con temperaturas altas/bajas de -196 a 100°C (de -320 a 212°F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
- Para imprimir este material se requiere una cinta. Utilice el número de referencia M61-R6410
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Identificación general, etiquetado de laboratorio | |
No | |
De -196 °C a +110 °C | |
0.081 mm |
ASTM D 1000 | |
None | |
Mate | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
-320°F to +230°F | |
0.0032 in. |