Learn More
Labconco™ FreeZone™ 2.5 L -50°C Benchtop Freeze Dryer, 230 V Model
Los liofilizadores de sobremesa FreeZone de 2,5 l están diseñados para la liofilización de cargas de muestras ligeras. El diseño compacto es perfecto para laboratorios con limitaciones de suelo disponible. El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil. Las muestras están protegidas mediante notificación remota y registro de datos.
Marca: Labconco™ 700202030
11194.56 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Includes: Colector con revestimiento de PTFE
Requires : Accesorios de secado, bomba de vacío, instrumental de vidrio, adaptadores
Descripción
Los liofilizadores de sobremesa FreeZone de 2,5 l están diseñados para la liofilización de cargas de muestras ligeras.El diseño compacto es perfecto para laboratorios con limitaciones de suelo disponible.El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.Las muestras están protegidas mediante notificación remota y registro de datos.
- Bobina de colector vertical de acero inoxidable con capacidad para 2,5 litros de hielo antes de descongelar
- −50° El colector C es adecuado para muestras acuosas
- Entre las características se incluyen la descongelación de gas caliente, el puerto USB de montaje lateral y la conexión Ethernet montada en la parte trasera
- Sistema de refrigeración sin HCFC/CFC respetuoso con el medio ambiente
- La bobina interna maximiza la eficacia de captura de vapor
- Los colectores opcionales con revestimiento de PTFE soportan compuestos corrosivos
- El sistema operativo Lyo-Works proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío
- Pantalla táctil a todo color de 127 mm (5 pulgadas)
- Programación flexible y control de accesorios de secado opcionales
- Detección de punto final End-Zone™ opcional para la liofilización en matraz
- El registro de datos con un solo toque y la pantalla proporcionan información para maximizar la calidad de la muestra y minimizar el tiempo de procesamiento
- Los ajustes personalizables incluyen idioma, zona horaria, temperatura y vacío
- Las alertas y la respuesta de los parámetros de funcionamiento actuales se pueden enviar automáticamente a direcciones de correo electrónico introducidas por el usuario
- Las funciones exclusivas de FreeZone protegen su bomba de vacío de daños costosos: Una válvula de interrupción de vacío introduce aire en el sistema cuando la alimentación al liofilizador o a la bomba de vacío se corta durante más de 5 minutos. Un sensor de humedad evita la refrigeración o el inicio del vacío cuando se detecta humedad en la línea de drenaje. La bomba de vacío se apaga automáticamente cuando hay una fuga en el arranque inicial o durante el funcionamiento.
Se necesita una bomba de vacío con desplazamiento de al menos 98 l/minuto, accesorios de secado e instrumental de vidrio para liofilización (si no se trata de liofilización a granel) (no se incluyen).
Compliance
All models conform to UL Standard 61010-1 (60 Hz models), CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 (60 Hz models), and CE Conformity marking (230 V, 50 Hz models).
Servicio Técnico
Un año
Especificaciones
Liofilizador | |
0 | |
-58 °F | |
UL, CAN/CSA, CE | |
19,2 in | |
14,5 in | |
16,9 in | |
7A | |
230 V | |
48,53 kg |
2,5 l (antes de descongelar) | |
de -50 °C | |
Acero | |
Colector de acero inoxidable con revestimiento de PTFE | |
48,76 cm | |
36,83 cm | |
42,92 cm | |
Schuko | |
60 Hz |