Learn More
Labconco™ FreeZone™ 2.5 L -50°C Benchtop Freeze Dryer, 230 V Model
BIOPHARMA
Los liofilizadores de sobremesa FreeZone de 2,5 l están diseñados para la liofilización de cargas de muestras ligeras. El diseño compacto es perfecto para laboratorios con limitaciones de suelo disponible. El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil. Las muestras están protegidas mediante notificación remota y registro de datos.
11285.00€ - 12265.00€
Especificaciones
Tipo Liofilizador
Capacidad (métrico) 2,5 l (antes de descongelar)
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) de -50 °C
Intervalo de temperatura (imperial) -58 °F
Ver más especificaciones
Requires:
Accesorios de secado, bomba de vacío, instrumental de vidrio, adaptadores
Productos 2
Código de producto Marca Incluye tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
15732727
BIOPHARMA
Ver documentos Detalles de la promoción
Labconco™
700201030
Colector de acero inoxidable sin revestimiento Schuko
12265.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15752727
BIOPHARMA
Ver documentos
Labconco™
700202030
Colector de acero inoxidable con revestimiento de PTFE Schuko
11285.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Liofilizador
0
-58 °F
UL, CAN/CSA, CE
48,76 cm
36,83 cm
42,92 cm
230 V
48,53 kg
2,5 l (antes de descongelar)
de -50 °C
Acero
19,2 in
14,5 in
16,9 in
7A
60 Hz
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Labconco™ FreeZone™ 2.5 L -50°C Benchtop Freeze Dryer, 230 V Model