Learn More
3M™ Máscara facial completa reutilizable de ajuste delantero
La máscara facial completa reutilizable 3M™ incluye una visera panorámica que permite un campo de visión prácticamente sin restricciones. Esta máscara facial completa es compatible con los filtros 3M™, serie DT, y adecuada para distintos usuarios y aplicaciones.
Marca:  3M™ 7100265074
951.33 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17726993
  • 1760.00€ / paquete de 4
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Visera panorámica para permitir un campo de visión prácticamente sin restricciones
  • La visera está diseñada para minimizar la distorsión visual
  • Ajuste a la cara de caucho de silicona líquida suave, flexible y moldeable para mejorar la comodidad del usuario
  • Ajuste a la cara amplio, diseñado para minimizar los puntos de presión y proporcionar un ajuste eficaz sin apretar demasiado el arnés de cabeza
  • La máscara interior de TPE con acabado mate ayuda a evitar el deslumbramiento en el interior de la visera
  • 4/Paq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Respirador facial completo
M
FF-602F
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
3M™ Máscara facial completa reutilizable de ajuste delantero > Máscara facial; tamaño: Medio; modelo: FF-602F