Learn More
3M™ Máscara facial completa reutilizable de ajuste delantero
La máscara facial completa reutilizable 3M™ incluye una visera panorámica que permite un campo de visión prácticamente sin restricciones. Esta máscara facial completa es compatible con los filtros 3M™, serie DT, y adecuada para distintos usuarios y aplicaciones.
1760.00€
Código de producto | Marca | Tamaño | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17736993
|
3M™
7100265075 |
Pequeño | FF-601F |
1760.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 23-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17726993
|
3M™
7100265074 |
M | FF-602F |
1760.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 23-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17766993
|
3M™
7100265236 |
L | FF-603F |
1760.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 23-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Visera panorámica para permitir un campo de visión prácticamente sin restricciones
- La visera está diseñada para minimizar la distorsión visual
- Ajuste a la cara de caucho de silicona líquida suave, flexible y moldeable para mejorar la comodidad del usuario
- Ajuste a la cara amplio, diseñado para minimizar los puntos de presión y proporcionar un ajuste eficaz sin apretar demasiado el arnés de cabeza
- La máscara interior de TPE con acabado mate ayuda a evitar el deslumbramiento en el interior de la visera
- 4/Paq.
Especificaciones
Respirador facial completo |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
3M™ Máscara facial completa reutilizable de ajuste delantero