Learn More
Macherey-Nagel™ FS-CW 20 M-AM GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 733551.25
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
0,53 mm | |
Columna capilar para GC | |
FS-CW 20 M-AM | |
De 220 °C a 240 °C | |
25 m | |
1 unidad |
G16 | |
0,8 mm | |
GC | |
1 μm | |
FS-CW 20 M-AM |