Learn More
Macherey-Nagel™ FS-CW 20 M-AM GC Capillary Column
380.00€ - 1210.00€
Especificaciones
Fase estacionaria | FS-CW 20 M-AM |
---|---|
Tipo USP | G16 |
Tipo | Columna capilar para GC |
Intervalo de temperatura | De 220 °C a 240 °C |
Material de embalaje | FS-CW 20 M-AM |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10545571
|
Macherey-Nagel™
733111.10 |
0,1 mm | 10 m | 0,2 μm |
380.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10535571
|
Macherey-Nagel™
733110.25 |
0,25 mm | 25 m | 0,25 μm |
680.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10093131
|
Macherey-Nagel™
733299.25 |
0,32 mm | 25 m | 0,25 μm |
725.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10449561
|
Macherey-Nagel™
733551.25 |
0,53 mm | 25 m | 1 μm |
840.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10184561
|
Macherey-Nagel™
733110.50 |
0,25 mm | 50 m | 0,25 μm |
1115.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10779942
|
Macherey-Nagel™
733299.50 |
0,32 mm | 50 m | 0,25 μm |
1210.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10358601
|
Macherey-Nagel™
733442.50 |
0,32 mm | 50 m | 0,35 μm |
1210.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Especificaciones
FS-CW 20 M-AM | |
Columna capilar para GC | |
FS-CW 20 M-AM |
G16 | |
De 220 °C a 240 °C | |
1 unidad |