Learn More
CleanSpace™ Full Face Mask Orinasal Inner Mask Set for PAPR Assembly
CleanSpace™ Full Face Mask Orinasals designed to be used with the CleanSpace™ Full Face Mask are made of silicone and polycarbonate.
Marca: CleanSpace™ PAF-1022
Ver más versiones de este producto
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se utiliza con la revolucionaria máscara facial completa CleanSpace™
- Diseñado para ofrecer comodidad durante largos periodos de tiempo
- Permite la transpiración y evita el empañamiento
- Fácil de lavar, secado rápido
- Diseñado para un uso prolongado en entornos difíciles
- Fácil y rápido de cambiar
- Limpieza: Se puede lavar a máquina o en agua tibia con jabón. No utilice disolventes (trementina o acetona), agua caliente, blanqueadores o agentes químicos
Especificaciones
AS/NZS1716: Gran resistencia a impactos 2012, AS/NZS 1337.1:2010 | |
EN 12942 | |
Pequeño | |
Soldadura, fabricación con madera, fundición, construcción, plantas de reciclaje, servicios de emergencia, minería, agricultura, plantas de procesamiento, molienda | |
PAF-1022 | |
120 x 80 x 90 mm |
EN 12942 | |
Solo máscara facial completa de PAPR | |
Solo máscara facial completa con respirador purificador de aire eléctrico | |
PAF-1014, PAF-1106 | |
Almacenar entre - 10 °C y 55 °C | |
5,5 g |