Learn More
CleanSpace™ Full Face Mask Orinasal Inner Mask Set for PAPR Assembly
CleanSpace™ Full Face Mask Orinasals designed to be used with the CleanSpace™ Full Face Mask are made of silicone and polycarbonate.
176.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | AS/NZS1716: Gran resistencia a impactos 2012, AS/NZS 1337.1:2010 |
---|---|
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 12942 |
Certificaciones (EN) | EN 12942 |
Tipo de producto | Solo máscara facial completa de PAPR |
Modelo de máscara/cabeza | Solo máscara facial completa con respirador purificador de aire eléctrico |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15920092
|
CleanSpace™
PAF-1022 |
Pequeño |
176.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15940092
|
CleanSpace™
PAF-1027 |
Medio/grande |
176.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Used with the revolutionary CleanSpace™ full face mask
- Designed for comfort over long periods
- Allows breathability and prevents fogging
- Easy to wash and quick drying
- Designed for long wear in harsh environments
- Easy and quick replacement
- Cleaning: Machine washable or use in warm soapy water. Do not use solvents (turpentine or acetone), hot water, bleaching or chemical agents
Especificaciones
AS/NZS1716: Gran resistencia a impactos 2012, AS/NZS 1337.1:2010 | |
EN 12942 | |
Solo máscara facial completa con respirador purificador de aire eléctrico | |
PAF-1014, PAF-1106 |
EN 12942 | |
Solo máscara facial completa de PAPR | |
Soldadura, fabricación con madera, fundición, construcción, plantas de reciclaje, servicios de emergencia, minería, agricultura, plantas de procesamiento, molienda | |
Almacenar entre - 10 °C y 55 °C |