Learn More
Memmert™ Puerta de vidrio de altura completa para UF55, máx. 250 °C
Puerta de vidrio de vista completa fabricada con cuatro capas de vidrio aisladas.
Marca: Memmert™ UF55B0
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Accesorio
- Vista completa
- Vidrio (4 capas)
- Intervalo de temperatura: hasta 250 °C
Especificaciones
Estufa UF55 | |
Hasta 250 °C | |
Puerta con vista completa | |
Vidrio |
Título del producto
Memmert™ Puerta de vidrio de altura completa para UF55, máx. 250 °C > Para su uso con: UF55
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido