missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies Fumonisin B1

Inhibitor of sphingolipid synthesis and protein serine/threonine phosphatases

180.90€ - 811.35€

Especificaciones

CAS 116355-83-0
Fórmula molecular C34H59NO15
Pureza ≥95%
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17130262
Encompass_Preferred
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
73682
1 mg
180.90€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
17140262
Encompass_Preferred
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
73684
10 mg
811.35€
10 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

  • Fumonisin B1 is a mycotoxin produced by Fusarium moniliforme that has been shown to potently inhibit sphingosine N-acyltransferase (ceramide synthase; Wang et al.), thereby disrupting the synthesis of sphingolipids, a key component of plasma membranes (IC50 = 0.1 μM)
  • Fumonisin B1 also inhibits protein serine/threonine phosphatases (PPs; PP1, PP2A, PP2B, PP2C, and PP5/T/K/H) with IC50 values of 80 - 3000 μM
  • PP5 is the most sensitive with an IC50 of 80 μM (Fukuda et al.) Fumonisin B1, together with aflatoxin B1, increases reactive oxygen species levels and oxidative damage in rat spleen cells (Mary et al.)
Especificaciones

Especificaciones

116355-83-0
C34H59NO15
≥95%
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications