Learn More
Ácido furan-2,5-dicarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11462120
Ácido furan-2,5-dicarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462120
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11462120
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H28718.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3238-40-2
Fórmula molecular C6H4O5
Peso molecular (g/mol) 156.09
Número MDL MFCD00016582
Clave InChI CHTHALBTIRVDBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-furandicarboxylic acid, dehydromucic acid, furan-2,5-dicarbonsaeure, 2,5-furandicarboxylicacid, 2,5-furandicarboxylate, furane-alpha,alpha'-dicarboxylic acid, furan 2,5-dicarboxylic acid, furan-2,5-dicarboxylate, furane-.alpha.,.alpha.'-dicarboxylic acid, 2,5 furan dicarboxylic acid
PubChem CID 76720
ChEBI CHEBI:84212
Nombre IUPAC furan-2,5-dicarboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furan-2,5-dicarboxylic acid
Punto de fusión >310°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.09
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10250292 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/04/2024 Catalog NumberH28718.06,H28718.03
Número de lote10244560 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2022 Catalog NumberH28718.06,H28718.03
Número de lote10239039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberH28718.06,H28718.03
Número de lote10163716 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH28718.06,H28718.03
Número de lote10144600 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH28718.06,H28718.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido furan-2,5-dicarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >