Learn More
A&D Weighing Balanzas de precisión FX/FZ
Una balanza de precisión de combina todas las funciones de pesaje esenciales en un paquete compacto y ligero.
Marca:  A&D Weighing FX-2000i
829.31 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24377" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16621072
  • 887.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Calibración interna integrada con solo pulsar un botón
  • Función amortiguador
  • Función de encendido y apagado automático
  • Tamaño B5 para uso en espacios estrechos
  • Pantalla VFD para facilitar la lectura de los resultados de pesaje
  • SCF – Función de cálculo estadístico (Statistical Calculation Function)
  • RS-232C estándar
  • Sensor SHS rápido y compacto, tiempo de respuesta de solo 1 segundo
  • Interfaz USB rápida – sin necesidad de instalación de controladores (opcional)
  • LAN – Interfaz Ethernet con software WinCT-Plus (opcional)
  • Plato de pesaje de animales (opcional)
  • Gran cortavientos (opcional)
  • Cortavientos pequeño incluido en modelos de 1 mg
  • Paquete de pilas NiMH recargables incorporado (opcional)
Especificaciones
Especificaciones
GLP/GMP/GCP/ISO
2200 g
0.01 g
FX-2000i
11 VA al adaptador de CA (12 V, 1 A)
RS-232 C, Quick USB (opción), LAN-Ethernet (opción)
VFD
Acero inoxidable
1 segundo