Learn More
A&D Weighing Balanzas de precisión FX/FZ
Una balanza de precisión de combina todas las funciones de pesaje esenciales en un paquete compacto y ligero.
742.46€ - 960.49€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | GLP/GMP/GCP/ISO |
---|---|
Tipo de pantalla | VFD |
Material | Acero inoxidable |
Tiempo de estabilización | 1 s |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16601072
|
A&D Weighing
FX-120I |
122 g |
742.46€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16601082
|
A&D Weighing
FX-5000I |
5 kg |
954.59€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16611082
|
A&D Weighing
FX-500I |
520 g |
960.49€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16621072
|
A&D Weighing
FX-2000I |
2200 g |
801.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16641072
|
A&D Weighing
FX-200I |
220 g |
801.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16661072
|
A&D Weighing
FX-3000I |
3200 g |
848.53€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16681062
|
A&D Weighing
FX-1200I |
1220 g |
742.46€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16681072
|
A&D Weighing
FX-300I |
320 g |
848.53€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Protección contra el agua y el polvo IP65 (WP)
- Calibración interna integrada con solo pulsar un botón (FZ-i y FZ-i-WP)
- Función amortiguadora
- Función de encendido/apagado automático
- Superficie de tamaño B5 para usar las balanzas en espacios reducidos
- Pantalla VFD para facilitar la lectura de los resultados de pesaje
- SCF (función de cálculo estadístico)
- RS-232C estándar
- Sensor SHS rápido y compacto con tiempo de respuesta de solo 1 segundo
- Interfaz de USB rápido que no requiere instalación de controladores (opcional)
- LAN: interfaz de Ethernet con software WinCT-Plus (opcional)
- Platillo de pesaje de animales (opcional)
- Cortavientos grande (opcional)
- Cortavientos pequeño incluido en los modelos de 1 mg
- Paquete de baterías NiMH recargables integrado (opcional)
Especificaciones
GLP/GMP/GCP/ISO | |
VFD | |
Acero inoxidable | |
1 s |