Learn More
A&D Weighing Balanzas de precisión FX/FZ, IP65
Una balanza de precisión de combina todas las funciones de pesaje esenciales en un paquete compacto y ligero .
Brand: A&D Weighing FX-300i-WP
Additional Details : Peso : 4.00000kg
Description
- IP65 a prueba de agua/polvo
- Calibración interna integrada con solo pulsar un botón
- Función amortiguador
- Función de encendido y apagado automático
- Tamaño B5 para uso en espacios estrechos
- Pantalla VFD para facilitar la lectura de los resultados de pesaje
- SCF – Función de cálculo estadístico (Statistical Calculation Function)
- RS-232C estándar
- Sensor SHS rápido y compacto, tiempo de respuesta de solo 1 segundo
- Interfaz USB rápida – sin necesidad de instalación de controladores (opcional)
- LAN – Interfaz Ethernet con software WinCT-Plus (opcional)
- Plato de pesaje de animales (opcional)
- Gran cortavientos (opcional)
- Cortavientos pequeño incluido en modelos de 1 mg
- Paquete de pilas NiMH recargables incorporado (opcional)
Specifications
GLP/GMP/GCP/ISO/IP65 | |
320 g | |
0.001 g | |
FX-300i-WP | |
11 VA al adaptador de CA (12 V, 1 A) |
RS-232 C, USB rápido (opción), LAN (opción) | |
VFD | |
Acero inoxidable | |
1 s |