Learn More
A&D Weighing Balanzas de precisión FX/FZ, IP65
Una balanza de precisión de combina todas las funciones de pesaje esenciales en un paquete compacto y ligero .
111.00€ - 1349.39€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | GLP/GMP/GCP/ISO/IP65 |
---|---|
Tipo de conexión | RS-232 C, USB rápido (opción), LAN (opción) |
Material | Acero inoxidable |
Tiempo de estabilización | 1 s |
Requisitos eléctricos | 11 VA al adaptador de CA (12 V, 1 A) |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16631072
|
A&D Weighing
FX-2000I-WP |
2200 g |
1284.57€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16671072
|
A&D Weighing
FX-3000I-WP |
3200 g |
1349.39€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16691062
|
A&D Weighing
FX-1200I-WP |
1220 g |
1219.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16691072
|
A&D Weighing
FX-300I-WP |
320 g |
1349.39€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16651072
|
A&D Weighing
FX-200I-WP |
220 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Protección contra el agua y el polvo IP65 (WP)
- Calibración interna integrada con solo pulsar un botón (FZ-i y FZ-i-WP)
- Función amortiguadora
- Función de encendido/apagado automático
- Superficie de tamaño B5 para usar las balanzas en espacios reducidos
- Pantalla VFD para facilitar la lectura de los resultados de pesaje
- SCF (función de cálculo estadístico)
- RS-232C estándar
- Sensor SHS rápido y compacto con tiempo de respuesta de solo 1 segundo
- Interfaz de USB rápido que no requiere instalación de controladores (opcional)
- LAN: interfaz de Ethernet con software WinCT-Plus (opcional)
- Platillo de pesaje de animales (opcional)
- Cortavientos grande (opcional)
- Cortavientos pequeño incluido en los modelos de 1 mg
- Paquete de baterías NiMH recargables integrado (opcional)
Especificaciones
GLP/GMP/GCP/ISO/IP65 | |
Acero inoxidable | |
11 VA al adaptador de CA (12 V, 1 A) |
RS-232 C, USB rápido (opción), LAN (opción) | |
1 s |