Learn More
Asecos™ G-OD Outdoor Safety Storage Cabinet
For the safe and approved outdoor storage of flammable or toxic gases.
Marca: Asecos™ 3069701532672
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Construcción sólida y de alta calidad perfecta para su instalación en zonas exteriores
- Construcción de acero laminado completamente galvanizado con superficie estructurada de plástico laminado y base de acero inoxidable
- El techo inclinado con sobrenadante permite drenar el agua
- Puertas abatibles con un gran ángulo de apertura para facilitar el acceso
- Bloqueo resistente de 3 puntos con palanca de giro bloqueable (también disponible como cerradura de cilindro perfilado)
- Ventilación eficaz por medio de aberturas debajo de las puertas y en la pared trasera
- Posibilidades de ajuste cómodo: los pies ajustables integrados en el zócalo del armario garantizan una compensación rápida y efectiva de suelos irregulares
- De acuerdo con la norma TRGS 510
Especificaciones
TRGS 510 | |
370 × 995 × 2070 mm | |
Con aletas | |
Carga máxima de 600 kg | |
Plástico laminado | |
Gris claro | |
Armario de seguridad |
1 rampa de rodamiento de acero laminado pintado | |
400 × 1006 × 2149 mm | |
Almacenamiento en exteriores de cilindros de gas | |
2 | |
135,5 kg | |
Acero (galvanizado) |