Learn More
Lámina de gadolinio. 0,075 mm de grosor, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11349458
Lámina de gadolinio. 0,075 mm de grosor, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349458
25 x 25 mm
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Código de producto. 11349458
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043307.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-54-2
Fórmula molecular Gd
Peso molecular (g/mol) 157.25
Número MDL MFCD00011022
Clave InChI UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
Nombre IUPAC gadolinio
SMILES [Gd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium foil. 0.075mm (0.003in) thick
Color Gris
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3178
Cantidad 25 x 25 mm
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton™
Peso ≈0.36g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteS07I045 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2022 Catalog Number043307.FI,043307.FF
Número de loteJ01W003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number043307.FI,043307.FF
Número de loteC27R052 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number043307.FI,043307.FF
Número de loteP02B038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number043307.FI,043307.FF
Número de loteE05N22 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number043307.FI,043307.FF
RUO – Research Use Only
Título del producto
Lámina de gadolinio. 0,075 mm de grosor, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >