Learn More
Varilla de gadolinio, 6,35 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11363818
Varilla de gadolinio, 6,35 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363818
50 mm
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
25 mm
50 mm
Código de producto. 11363818
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040289.DJ
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-54-2
Fórmula molecular Gd
Peso molecular (g/mol) 157.25
Número MDL MFCD00011022
Clave InChI UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
Nombre IUPAC gadolinio
SMILES [Gd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium rod
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Ta)
Cantidad 50 mm
Porcentaje de pureza 99.9%
Envase Mylar bajo argón
Peso ≈0.25g/mm
Formulario ≈0,25g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM24L001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number040289.DJ,040289.DH,040289.HF
Número de loteN29K056 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number040289.DJ,040289.DH,040289.HF
Número de loteN29K054 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/03/2024 Catalog Number040289.DJ,040289.DH,040289.HF
Número de loteT19J051 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/07/2023 Catalog Number040289.DJ,040289.DH,040289.HF
Número de loteB27R047 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/12/2021 Catalog Number040289.DJ,040289.DH,040289.HF
RUO – Research Use Only
Título del producto
Varilla de gadolinio, 6,35 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals >