Learn More
Invitrogen™ Galacto-Light Plus™ β-Galactosidase Reporter Gene Assay System
Detección rápida y ultrasensible de β-galactosidasa en ensayos de genes indicadores. El sistema de ensayo de gen indicador de β-galactosidasa Galacto-Light Plus de Thermo Scientific está diseñado para luminómetros sin inyectores.
Marca: Invitrogen™ T1011
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Includes: Solución de lisis, sustrato, tampón de reacción y acelerador
Descripción
- El amplio rango dinámico del ensayo β-galactosidasa permite al usuario medir el nivel enzimático con precisión desde femtogramos hasta nanogramos
- La sensibilidad del ensayo es de 100 a 1000 veces mejor que los ensayos isotópicos/no isotópicos para cloranfenicol acetil transferasa (CAT) o los ensayos colorimétricos/fluorescentes para β-galactosidasa, lo que proporciona mayor sensibilidad que los ensayo de la competencia
- El ensayo de alta sensibilidad con un amplio rango dinámico permite la detección de niveles altos y bajos de informadores sin realizar numerosas diluciones de la muestra
- El kit de ensayo de genes indicadores no radioactivos elimina las preocupaciones sobre el uso de radioisótopos
- El ensayo se puede completar en aproximadamente una hora, lo que proporciona una respuesta rápida del ensayo
- Tipo de ensayo: Ensayo de β-Gal (lacZ)
- Células compatibles: Células de mamíferos
- Método de detección: Quimioluminiscente
- Para utilizar con el equipo: Luminómetro (microplaca)
- Forma: Líquido
- Formato: Placa de 96 pocillos
- Compatibilidad de alto rendimiento: Compatibles de alto rendimiento
- Presentación de datos: Extremo
- Tipo de muestra (específico): Cultivos celulares
- Sustrato: Galacton-Plus
- Propiedades de sustrato: Sustrato químico
- Tipo de sustrato: Sustrato Beta-Gal
- Enzima diana: Beta-galactosidasa
Especificaciones
Sistema de ensayo de gen indicador de β-galactosidasa | |
Luminómetro (microplaca) | |
Este kit contiene la solución de lisis, el sustrato, el tampón de reacción y el acelerador. Almacenar a 4 °C. |
|
Compatible con alto rendimiento | |
Extremo | |
Galacton-Plus™ | |
Sustrato químico | |
NovaBright™ | |
600 ensayos |
Quimioluminiscente | |
Ensayo de β-Gal (lacZ) | |
Células de mamíferos | |
no conjugado | |
Cultivos celulares | |
Sustrato Beta-Gal | |
Beta-galactosidasa | |
Ensayo de enzimas | |
Líquido |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.