Learn More
Invitrogen™ Galacto-Light Plus™ β-Galactosidase Reporter Gene Assay System
Detección rápida y ultrasensible de β-galactosidasa en ensayos de genes indicadores. El sistema de ensayo de gen indicador de β-galactosidasa Galacto-Light Plus de Thermo Scientific está diseñado para luminómetros sin inyectores.
396.00€ - 6180.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Sistema de ensayo de gen indicador de β-galactosidasa |
---|---|
Método de detección | Quimioluminiscente |
Para utilizar con (equipo) | Luminómetro (microplaca) |
ensayo | Ensayo de β-Gal (lacZ) |
Contenido y almacenamiento | Este kit contiene la solución de lisis, el sustrato, el tampón de reacción y el acelerador. Almacenar a 4 °C. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12684265
|
Invitrogen™
T1007 |
200 ensayos |
396.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12694265
|
Invitrogen™
T1009 |
15000 ensayos |
6180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12614275
|
Invitrogen™
T1011 |
600 ensayos |
844.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- El amplio rango dinámico del ensayo β-galactosidasa permite al usuario medir el nivel enzimático con precisión desde femtogramos hasta nanogramos
- La sensibilidad del ensayo es de 100 a 1000 veces mejor que los ensayos isotópicos/no isotópicos para cloranfenicol acetil transferasa (CAT) o los ensayos colorimétricos/fluorescentes para β-galactosidasa, lo que proporciona mayor sensibilidad que los ensayo de la competencia
- El ensayo de alta sensibilidad con un amplio rango dinámico permite la detección de niveles altos y bajos de informadores sin realizar numerosas diluciones de la muestra
- El kit de ensayo de genes indicadores no radioactivos elimina las preocupaciones sobre el uso de radioisótopos
- El ensayo se puede completar en aproximadamente una hora, lo que proporciona una respuesta rápida del ensayo
Sensible
Este ensayo quimioluminiscente presenta una sensibilidad más de tres órdenes de magnitud superior en comparación con los ensayos colorimétricos con β-galactosidasa y puede completarse en una fracción del tiempo necesario para los ensayos con cloranfenicol acetiltransferasa (CAT) y ensayos con indicador en ELISA.
Listo para utilizar
El sistema Galacto-Light Plus incorpora sustratos quimioluminiscentes, tampón de reacción y acelerador de emisión de luz que contienen potenciadores de luminiscencia, en un formato listo para usar. El tampón de reacción se suministra a un pH que ayuda a discriminar la β-galactosidasa endógena, mientras que tiene poco efecto sobre la forma bacteriana de la enzima. Esto permite la detección sensible incluso en líneas celulares con niveles relativamente altos de actividad β-galactosidasa endógena.
Especificaciones
- Tipo de ensayo: Ensayo de β-Gal (lacZ)
- Células compatibles: Células de mamíferos
- Método de detección: Quimioluminiscente
- Para utilizar con el equipo: Luminómetro (microplaca)
- Forma: Líquido
- Formato: Placa de 96 pocillos
- Compatibilidad de alto rendimiento: Compatibles de alto rendimiento
- Presentación de datos: Extremo
- Tipo de muestra (específico): Cultivos celulares
- Sustrato: Galacton-Plus
- Propiedades de sustrato: Sustrato químico
- Tipo de sustrato: Sustrato Beta-Gal
- Enzima diana: Beta-galactosidasa
Especificaciones
Sistema de ensayo de gen indicador de β-galactosidasa | |
Luminómetro (microplaca) | |
Este kit contiene la solución de lisis, el sustrato, el tampón de reacción y el acelerador. Almacenar a 4 °C. |
|
Compatible con alto rendimiento | |
Extremo | |
Galacton-Plus™ | |
Sustrato químico | |
Ensayo de enzimas |
Quimioluminiscente | |
Ensayo de β-Gal (lacZ) | |
Células de mamíferos | |
no conjugado | |
Cultivos celulares | |
Sustrato Beta-Gal | |
Beta-galactosidasa | |
Líquido |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.