Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Heat-Seal Sterility Maintenance Bag
Bag used to cover wrapped items after sterilization to provide protection from environmental factors that could compromise sterility.
Marca: Keystone Cleanroom Products 3230ST
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Hecho de un material de poliolefina de grado médico transparente, resistente y de 3 mil de grosor
- Cuenta con una ranura inicial para facilitar la apertura de la tapa sin necesidad de instrumentos cortantes que podrían dañar el contenido
- Sometida a radiación gamma
- Lote controlado
- Listo para su uso
- Empaquetado en sobres separables Tyvek™ fáciles de abrir
- Minimiza los riesgos de contaminación
- Simplifica el cumplimiento de los SOP
- Elimine la necesidad de limpiar los instrumentos de escritura contaminados
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
COC, certificado de radiación | |
Transparente | |
76,2 μm | |
76,2 x 40,6 cm (16 x 30 in) |
13,3 L | |
Sello térmico | |
Poliolefina | |
3 mil |