Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Heat-Seal Sterility Maintenance Bag
Bag used to cover wrapped items after sterilization to provide protection from environmental factors that could compromise sterility.
1785.00€ - 3380.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | COC, certificado de radiación |
Tipo de tapón | Sello térmico |
Color | Transparente |
Material | Poliolefina |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17736879
|
Keystone Cleanroom Products
3210ST |
25,4 x 15,2 cm (6 x 10 in) | N/A | ||||||
17746879
|
Keystone Cleanroom Products
3212ST |
30,5 x 20,3 cm (8 x 12 in) |
2600.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 14-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17756879
|
Keystone Cleanroom Products
3215ST |
38,1 x 25,4 cm (10 x 15 in) |
2545.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 14-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17766879
|
Keystone Cleanroom Products
3220ST |
50,8 x 30,5 cm (12 x 20 in) |
3380.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 14-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17776879
|
Keystone Cleanroom Products
3222ST |
56 x 40,6 cm (16 x 22 in) |
1785.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 14-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17786879
|
Keystone Cleanroom Products
3230ST |
76,2 x 40,6 cm (16 x 30 in) |
1860.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 14-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17796879
|
Keystone Cleanroom Products
3234ST |
76,2 x 61 cm (24 x 30 in) |
2135.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 14-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17706889
|
Keystone Cleanroom Products
3235ST |
94 x 63,5 cm (25 x 37 in) |
2640.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 14-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Made of a transparent, strong, 3 mil thick medical grade polyolefin material
- Features a starter slit to facilitate easy opening of the cover without the need for cutting instruments which could damage the contents
- Gamma irradiated
- Lot controlled
- Ready to use
- Packaged in easy to open Tyvek™ peel pouches
- Minimize contamination risks
- Simplifies conformance to SOP's
- Eliminate the need for wiping down contaminated writing instruments
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Sello térmico | |
Poliolefina | |
3 mil |
COC, certificado de radiación | |
Transparente | |
76,2 μm |