Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Heat-Seal Sterility Maintenance Bag
Bag used to cover wrapped items after sterilization to provide protection from environmental factors that could compromise sterility.
Marca:  Keystone Cleanroom Products 3235ST
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17706889
  • 2640.00€ / paquete de 250
Fecha estimada de envío: 27-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Hecho de un material de poliolefina de grado médico transparente, resistente y de 3 mil de grosor
  • Cuenta con una ranura inicial para facilitar la apertura de la tapa sin necesidad de instrumentos cortantes que podrían dañar el contenido
  • Sometida a radiación gamma
  • Lote controlado
  • Listo para su uso
  • Empaquetado en sobres separables Tyvek™ fáciles de abrir
  • Minimiza los riesgos de contaminación
  • Simplifica el cumplimiento de los SOP
  • Elimine la necesidad de limpiar los instrumentos de escritura contaminados
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
COC, certificado de radiación
Transparente
76,2 μm
94 x 63,5 cm (25 x 37 in)
27,4 L
Sello térmico
Poliolefina
3 mil