Learn More
Garcin™ Detergente desinfectante Bactinyl
Utilice el detergente desinfectante Garcin™ Bactinyl como limpiador y desinfectante para limpieza.Sus sustancias activas incluyen peróxidos, amonios cuaternarios y etanol.
63.65€ - 333.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Detergente desinfectante Bactinyl |
---|---|
Formulario | Líquido |
pH | 10 ± 1 |
Aspecto | Opalescente |
Certificaciones/conformidad | En 1040, EN 1276, NF T 72-151 espectro 5, NF T 72-190 NF T 72-171et, NF EN 1275 y NF EN 1650, NF T 72-180, EC 0398 |
Descripción
- Estéril
- Enjuague no justificado si el secado es completo
- Inodoro
- Inactivación del virus VIH en 5 minutos
- Aprobada para contacto con alimentos
Especificaciones
Detergente desinfectante Bactinyl | |
10 ± 1 | |
En 1040, EN 1276, NF T 72-151 espectro 5, NF T 72-190 NF T 72-171et, NF EN 1275 y NF EN 1650, NF T 72-180, EC 0398 | |
1 unidad |
Líquido | |
Opalescente | |
de 4 °C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- bctinyl perfumed
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol, didecyldimethylammonium chloride, benzalkonium chloride