Learn More
asecos™ armario para botellas de gas a presión G-OD
Almacenamiento seguro de botellas de gas a presión en zonas exteriores 3 botellas de gas a presión de 50 litros. . Construcción robusta y duradera
Marca: asecos™ 3073101532673
Detalles adicionales : Peso : 143.15491kg
Alertas:
For outdoor use only
Descripción
- Construcción sólida y duradera: superficie completamente galvanizada y con revestimiento en polvo y base de acero inoxidable
- Ningún uso no autorizado: palanca de giro bloqueable (puertas también disponibles con cilindro perfilado, compatible con sistema de bloqueo)
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Montaje sencillo de los tubos de conexión y ajustes de gas: puntos de conducto en el techo del armario
- Ventilación: ventilación eficaz por medio de aberturas debajo de las puertas y en la pared trasera
Especificaciones
2070 mm | |
Armario para cilindros de gas | |
1345 mm | |
Liso con revestimiento en polvo | |
1356 mm | |
168 kg | |
Gris claro | |
2149 mm | |
Con aletas, Ventana abisagrada | |
2 |
1 rampa de rodamiento (con pintura de acero laminado) para 5 cilindros de gas de 50 litros | |
Almacenamiento seguro y autorizado en exteriores de gases inflamables o tóxicos | |
370 mm | |
Acero | |
400 × 1359 × 2149 mm | |
370 × 1345 × 2070 mm | |
400 mm | |
Hasta 5 cilindros de gas de 50 litros | |
GOD.215.135.WDHW |