Learn More
asecos™ armario para botellas de gas a presión G-OD
Almacenamiento seguro de botellas de gas a presión en zonas exteriores 3 botellas de gas a presión de 50 litros. . Construcción robusta y duradera
1494.60€ - 3105.80€
Especificaciones
Fondo exterior (métrico) | 400 mm |
---|---|
Fondo interior (métrico) | 370 mm |
Color | Gris claro |
Material | Acero |
Tipo de producto | Armario para cilindros de gas |
Alertas:
For outdoor use only
Código de producto | Marca | Modelo de puerta | N.º de puertas | Configuración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo de puerta | N.º de puertas | Configuración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15945746
|
asecos™
3070101532671 |
Con aletas, Con bisagras a la derecha, Sin ventana | 1 | 1 rampa de rodamiento (con pintura de acero laminado) para 2 cilindros de gas de 50 litros |
1674.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15536895
|
asecos™
30701015 |
Con aletas, Con bisagras a la derecha, Sin ventana | 1 | Equipamiento interior estándar para 2 cilindros de gas de 50 litros |
1494.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15935746
|
asecos™
3069201532673 |
Con aletas, Sin ventana | 2 | 1 rampa de rodamiento (con pintura de acero laminado) para 5 cilindros de gas de 50 litros |
2210.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15526895
|
asecos™
30697015 |
Con aletas, Sin ventana | 2 | Equipamiento interior estándar para 3 cilindros de gas de 50 litros |
1817.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15916026
|
asecos™
3075201532671 |
Ventana fija, Con bisagras a la derecha | 1 | 1 rampa de rodamiento (con pintura de acero laminado) para 2 cilindros de gas de 50 litros |
1892.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15926026
|
asecos™
30752015 |
Ventana fija, Con bisagras a la derecha | 1 | Equipamiento interior estándar para 2 cilindros de gas de 50 litros |
1711.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15976016
|
asecos™
3073201532672 |
Ventana fija | 2 | 1 rampa de rodamiento (con pintura de acero laminado) para 3 cilindros de gas de 50 litros |
2438.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15946016
|
asecos™
3073001532673 |
Ventana fija | 2 | 1 rampa de rodamiento (con pintura de acero laminado) para 5 cilindros de gas de 50 litros |
2644.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15986016
|
asecos™
30732015 |
Ventana fija | 2 | Equipamiento interior estándar para 3 cilindros de gas de 50 litros |
2252.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15936026
|
asecos™
3075301532671 |
Con aletas, Con bisagras a la derecha, Ventana abisagrada | 1 | 1 rampa de rodamiento (con pintura de acero laminado) para 2 cilindros de gas de 50 litros |
2125.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15946026
|
asecos™
30753015 |
Con aletas, Con bisagras a la derecha, Ventana abisagrada | 1 | Equipamiento interior estándar para 2 cilindros de gas de 50 litros |
1945.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15996016
|
asecos™
3073501532672 |
Con aletas, Ventana abisagrada | 2 | 1 rampa de rodamiento (con pintura de acero laminado) para 3 cilindros de gas de 50 litros |
2904.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15956016
|
asecos™
3073101532673 |
Con aletas, Ventana abisagrada | 2 | 1 rampa de rodamiento (con pintura de acero laminado) para 5 cilindros de gas de 50 litros |
3105.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15906026
|
asecos™
30735015 |
Con aletas, Ventana abisagrada | 2 | Equipamiento interior estándar para 3 cilindros de gas de 50 litros |
2718.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15966016
|
asecos™
30731015 |
Con aletas, Ventana abisagrada | 2 | Equipamiento interior estándar para 5 cilindros de gas de 50 litros |
2909.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Description
Almacenamiento seguro de botellas de gas a presión en zonas exteriores 5 botellas de gas a presión de 50 litros
Funcionamiento / construcción
- Construcción robusta y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada y zócalo de acero inoxidable
- Ningún uso no autorizado: Asa giratoria bloqueable con 3 puntos de cierre, (puertas también disponibles con cerradura de cilindro, compatible con un sistema de bloqueo)
- Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Montaje sencillo de los tubos de conexión y ajustes de gas: 8 puntos de paso en el techo del armario
- Ventilación: Ventilación eficaz a través de aperturas en la parte inferior de las puertas y en la pared posterior
equipamiento interior con
- 1 x rampa de carga, plancha de acero lacada
Specifications
400 mm | |
Gris claro | |
Armario para cilindros de gas | |
2149 mm | |
Liso con revestimiento en polvo |
370 mm | |
Acero | |
Almacenamiento seguro y autorizado en exteriores de gases inflamables o tóxicos | |
2070 mm |