missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical Kit de filtro de gas (FID)

Evita que los contaminantes de los gases afecten significativamente a la calidad de los resultados. El oxígeno, los hidrocarburos y la humedad pueden provocar problemas como ruidos en las líneas base, la entrada de humedad en la columna GC, un drenaje excesivo y la degradación de los septos.

Marca:  Trajan Scientific and Medical 1035168

Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15730969

  • 1755.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

  • Capacidad de 150 ml de oxígeno, 7,2 g de agua, 7 g de sustancias orgánicas en función de las impurezas
  • El cambio de color del indicador le indica cuándo debe cambiar el filtro.
  • Se puede utilizar en combinación con otros filtros a través de un unidad de conexión sencilla.
  • El kit consta de un filtro de gas y una unidad de conexión.
Especificaciones

Especificaciones

150 ml
Gas portador
1 unidad de conexión de 4 posiciones, 4 filtros de gas (2 para hidrocarburos, 1 para oxígeno, 1 para humedad)
(1/8 pulg.)
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

For research use only