Learn More
Trajan Scientific and Medical Kit de filtro de gas (FID)
Evita que los contaminantes de los gases afecten significativamente a la calidad de los resultados. El oxígeno, los hidrocarburos y la humedad pueden provocar problemas como ruidos en las líneas base, la entrada de humedad en la columna GC, un drenaje excesivo y la degradación de los septos.
1755.00€ - 1795.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 150 ml |
---|---|
Tipo | Gas portador |
Incluye | 1 unidad de conexión de 4 posiciones, 4 filtros de gas (2 para hidrocarburos, 1 para oxígeno, 1 para humedad) |
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15730969
|
Trajan Scientific and Medical
1035168 |
(1/8 pulg.) |
1755.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15720969
|
Trajan Scientific and Medical
1035164 |
(1/4 pulg.) |
1795.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Capacidad de 150 ml de oxígeno, 7,2 g de agua, 7 g de sustancias orgánicas en función de las impurezas
- El cambio de color del indicador le indica cuándo debe cambiar el filtro.
- Se puede utilizar en combinación con otros filtros a través de un unidad de conexión sencilla.
- El kit consta de un filtro de gas y una unidad de conexión.
Especificaciones
150 ml | |
Gas portador | |
1 unidad de conexión de 4 posiciones, 4 filtros de gas (2 para hidrocarburos, 1 para oxígeno, 1 para humedad) |
For research use only