Learn More
3M™ Cartucho de gas y vapor, Serie 6000
Combina una excelente protección con una extraordinaria comodidad y equilibrio. El cartucho de gas y vapor 3M tiene una forma trapezoidal y funciona con máscaras faciales completas y medias que tienen sistemas de conexión en bayoneta.
Marca: 3M™ 7100006000
45.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.82350kg
Descripción
Etiquetas codificadas por colores según el sistema de clasificación EN14387 para mostrar el tipo de protección que proporcionan. Estos filtros ligeros combinan protección con comodidad y son compatibles con nuestra gama de medias máscaras y máscaras completas para trabajar con seguridad en entornos peligrosos. Ofrecen una baja resistencia respiratoria y un buen equilibrio cuando se conectan a su máscara, y están diseñados para optimizar su campo de visión. Se pueden ajustar en su lugar de forma rápida y fácil, y se pueden usar con cualquier máscara reutilizable 3M™ que tenga una conexión de estilo bayoneta. También se pueden usar en combinación con 3M™ Particulate Filters y los retenedores de filtros de partículas 3M™ 501.Especificaciones
Filtro de cartucho | |
Bayoneta | |
Blanco | |
Cartucho de gas y vapor | |
Limpieza con ácido, Decapado de metales, Grabado de metales y uso, Fabricación y manipulación de productos químicos | |
6057 | |
100 g |
CE | |
Vapores inorgánicos y gases ácidos, Vapores orgánicos de punto de ebullición >65°C | |
Vapor orgánico/Gas ácido | |
ABE1 | |
Mascarillas faciales medias y completas | |
8/paq. |