Learn More
Heidolph Instruments Juntas de cierre para evaporadores giratorios
Estos sellos de FFKM ultrarresistentes para aplicaciones con soluciones muy abrasivas están fabricados con materiales de vidrio y son ideales en entornos de investigación, científicos y otros entornos de laboratorio.
Marca: Heidolph Instruments 23-30-01-01-30
78.22 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
- Sello de vacío
- Sello de repuesto FKM estándar
- Sello FFKM ultrarresistente para aplicaciones con soluciones muy abrasivas
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Junta | |
115/230 VCA |