Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Picnómetros de Gay Lussac, sin ajuste
Picnómetros según Gay Lussac, sin ajuste
44.00€ - 63.00€
Especificaciones
Cantidad 1
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10788081
Ver documentos
Lenz Laborglasintrumente™
05630022
25 cm³
44.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10000281
Ver documentos
Lenz Laborglasintrumente™
05630028
50 cm³
45.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10662662
Ver documentos
Lenz Laborglasintrumente™
05630037
100 cm³
63.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 10-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Picnómetros de Gay Lussac según la DIN ISO 3507 y la norma
  • Sin ajuste
  • Tapón NS 10/19 con capilar
  • Esmerilado superior de tapón y pulido
  • Impresión de capacidad nominal en la parte inferior
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Especificaciones
1
Vidrio de borosilicato 3.3
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente™ Picnómetros de Gay Lussac, sin ajuste