Learn More
SGE™ GC Capillary Columns: Cyanopropyl Polysilphenylene Siloxane
Range of columns that feature high levels of robustness, reproducibility and performance
Marca: SGE™ 054620
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Serie de columnas con altos niveles de robustez, reproducibilidad y rendimiento
- Sangrado bajo; inercia alta para los análisis más exigentes
- Alto nivel de tolerancia a muestras y muestras adversas
- Fabricado conforme a las especificaciones exactas, garantizando la reproducibilidad de columna a columna
- forte BPX-70 (70 % cianopropilpolisilfenilenosiloxano)—Columna MS-premium de bajo sangrado con una polaridad diseñada para el análisis de éster metílico de ácidos grasos (FAME)
Especificaciones
0,53 mm | |
260 °C | |
0,5 μm | |
0,5 μm | |
BPX70 |
70 % de Cianopropilpolisilfenilenosiloxano | |
GC/MS, Análisis de isómeros cis/trans | |
De 50 °C a 250 °C | |
30 m | |
Polar |