Learn More
SGE™ GC Capillary Columns: Cyanopropyl Polysilphenylene Siloxane
Range of columns that feature high levels of robustness, reproducibility and performance
426.00€ - 1405.00€
Especificaciones
Fase estacionaria | 70 % de Cianopropilpolisilfenilenosiloxano |
---|---|
Temperatura máxima | 260 °C |
Intervalo de temperatura | De 50 °C a 250 °C |
Material de embalaje | BPX70 |
Polaridad | Polar |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Longitud (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Longitud (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12614955
|
SGE™
054600 |
0,1 mm | 0,2 μm | 10 m | 0,2 μm |
426.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10310611
|
SGE™
054603 |
0,22 mm | 0,25 μm | 50 m | 0,25 μm |
1360.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10461201
|
SGE™
054612 |
0,22 mm | 0,25 μm | 30 m | 0,25 μm |
790.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10451041
|
SGE™
054620 |
0,53 mm | 0,5 μm | 30 m | 0,5 μm |
930.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10422191
|
SGE™
054602 |
0,22 mm | 0,25 μm | 25 m | 0,25 μm |
765.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10451201
|
SGE™
054607 |
0,32 mm | 0,25 μm | 50 m | 0,25 μm |
1385.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10731032
|
SGE™
054613 |
0,22 mm | 0,25 μm | 60 m | 0,25 μm |
1405.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Serie de columnas con altos niveles de robustez, reproducibilidad y rendimiento
- Low bleed; high inertness for most demanding analyses
- High tolerance level to adverse conditions and samples
- Manufactured to exact specifications, ensuring column-to-column reproducibilty
- forte BPX-70 (70% Cyanopropyl Polysilphenylene-siloxane)—MS-premium, low bleed column with a polarity that has been designed for Fatty Acid Methyl ester (FAME) analysis
Especificaciones
70 % de Cianopropilpolisilfenilenosiloxano | |
De 50 °C a 250 °C | |
Polar |
260 °C | |
BPX70 |