Learn More
Macherey-Nagel™ GC Column Me-Sil Retention Gap
Marca: Macherey-Nagel™ 723706.10
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
0,25 mm | |
0,4 mm | |
320 °C | |
1 unidad |
Paso de retención de columna GC | |
Análisis de n-hexano y éter dietílico | |
10 m |