Learn More
Macherey-Nagel™ GC Column Me-Sil Retention Gap
219.00€ - 545.00€
Especificaciones
Tipo | Paso de retención de columna GC |
---|---|
Intervalo de temperatura | 320 °C |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10398541
|
Macherey-Nagel™
723706.10 |
0,25 mm | 10 m |
219.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10358591
|
Macherey-Nagel™
723706.25 |
0,25 mm | 25 m |
404.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10429171
|
Macherey-Nagel™
723707.10 |
0,32 mm | 10 m |
247.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10429361
|
Macherey-Nagel™
723707.25 |
0,32 mm | 25 m |
451.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10002841
|
Macherey-Nagel™
723708.10 |
0,53 mm | 10 m |
292.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10236611
|
Macherey-Nagel™
723708.25 |
0,53 mm | 25 m |
545.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Paso de retención de columna GC | |
320 °C | |
1 unidad |