Learn More
Macherey-Nagel™ GC Column Me-Sil Retention Gap
Marca: Macherey-Nagel™ 723707.25
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
0,32 mm | |
0,5 mm | |
320 °C | |
1 unidad |
Paso de retención de columna GC | |
Análisis de n-hexano y éter dietílico | |
25 m |